Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative de précision Durac™
Utilisés dans les industries des aliments et des boissons, des produits chimiques, de la pharmacologie, du transport et des produits réfrigérés
Marque:  H-B Instrument™ B61801-1200
Code produit. 17400254
  • 65.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Description
Description
  • 325 mm (12,8 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :60°F (15°C)
  • Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
  • Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;
Recommended Storage
Pooja AV
Spécification
Spécification
10/paquet
± 0,001
325 mm
1,300 à 1,370
Densimètre de précision de densité relative
0,0005
Sans plomb
15°C