Learn More
DSS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DSS1
Concentration 0.32 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16881954
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13639-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16871954
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
13639-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The product of this gene has been localized within the split hand/split foot malformation locus SHFM1 at chromosome 7. It has been proposed to be a candidate gene for the autosomal domit form of the heterogeneous limb developmental disorder split hand/split foot malformation type 1. In addition, it has been shown to directly interact with BRCA2. It also may play a role in the completion of the cell cycle.
Spécification
Spécification
DSS1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
P60896
7979
DSS1 Fusion Protein Ag4573
Primary
-20°C
SEM1
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DSS1, ECD, SEM1, SHFD1, Shfdg1, SHFM1, SHSF1
SEM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography