Learn More
IKA™ Bain à sec 3
1767.00€
Spécification
Plage de températures (métrique) | Ambient to 120°C |
---|---|
Type | Bain/bloc sec |
Nbre de blocs | 3 |
Largeur (métrique) | 151 mm |
Hauteur (métrique) | 73 mm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13490607
|
IKA™
0004025300 |
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz |
1767.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bain à sec numérique +120°C• Temps de chauffage court
• Affichage à cristaux liquides facile à lire
• Minuterie/compte à rebours
• Affichage température réelle / point de consigne
• Affichage de la minuterie pour conditions précises et reproductibles
• Bouton de sélection des fonctions de minuterie ou de compte a rebours
• Sonde extérieure pour un contrôle précis de la température
• Matériau des blocs en alliage d'aluminium
• Circuit de sécurité fixe 140°C
• Minuterie de 1 min à 99 h 59 min
• Bain à sec
• 3 portoirs
• Accessoires obligatoires portoir en alliage d'aluminium.
Spécification
Ambient to 120°C | |
3 | |
73 mm |
Bain/bloc sec | |
151 mm | |
50/60 Hz |