Learn More
IKA™ Bain à sec 3
Click to view available options
Alimentation électrique:
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz
Description
Bain à sec numérique +120°C
• Temps de chauffage court
• Affichage à cristaux liquides facile à lire
• Minuterie/compte à rebours
• Affichage température réelle / point de consigne
• Affichage de la minuterie pour conditions précises et reproductibles
• Bouton de sélection des fonctions de minuterie ou de compte a rebours
• Sonde extérieure pour un contrôle précis de la température
• Matériau des blocs en alliage d'aluminium
• Circuit de sécurité fixe 140°C
• Minuterie de 1 min à 99 h 59 min
• Bain à sec
• 3 portoirs
• Accessoires obligatoires portoir en alliage d'aluminium.
• Temps de chauffage court
• Affichage à cristaux liquides facile à lire
• Minuterie/compte à rebours
• Affichage température réelle / point de consigne
• Affichage de la minuterie pour conditions précises et reproductibles
• Bouton de sélection des fonctions de minuterie ou de compte a rebours
• Sonde extérieure pour un contrôle précis de la température
• Matériau des blocs en alliage d'aluminium
• Circuit de sécurité fixe 140°C
• Minuterie de 1 min à 99 h 59 min
• Bain à sec
• 3 portoirs
• Accessoires obligatoires portoir en alliage d'aluminium.
Spécification
Spécification
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 120°C |
Type | Bain/bloc sec |
Nbre de blocs | 3 |
Minuteur | Oui |
Largeur (métrique) | 151 mm |
Hauteur (métrique) | 73 mm |
Alimentation électrique | 220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz |
Tension | 220 à 240/115/100 V. |
Puissance | 250 w |
Fréquence | 50/60 Hz |