Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™
Choisissez un élément chauffant, puis des blocs pour répondre aux besoins de votre application
1284.29€ - 1895.73€
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11593789
|
Cole-Parmer™
99965-78 |
Température ambiante jusqu’à 100°C | 2 | Numérique, RS-232 ; 200°C |
1534.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13479916
|
Cole-Parmer™
36620-16 |
200°C | 3 | Numérique, RS-232 ; 200°C |
1640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15275607
|
Cole-Parmer™
36620-10 |
0.2°C à 37°C, 0.25°C à 100°C ; 0.5°C à 37°C, 0.5°C à 100°C | 3 | Digital |
1875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15285607
|
Cole-Parmer™
36620-04 |
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C | 3 | Digital |
1284.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15245607
|
Cole-Parmer™
36620-02 |
Ambient +5° to 100°C | 2 | Digital, Twin Control, 100°C |
1895.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Libérez de l’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Connectez l’élément chauffant à votre ordinateur grâce à une connexion RS-232
- Fonctionnement : 230 VCA
Spécification
240 V |