Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-bloc numérique Dri-Block™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
0.2°C à 37°C, 0.25°C à 100°C ; 0.5°C à 37°C, 0.5°C à 100°C
200°C
Ambient +5° to 100°C
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Température ambiante jusqu’à 100°C
Nbre de blocs:
2
3
Type de contrôleur:
Digital
Digital, Twin Control, 100°C
Numérique, RS-232 ; 200°C
Description
- Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Libérez de l’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Connectez l’élément chauffant à votre ordinateur grâce à une connexion RS-232
- Fonctionnement : 230 VCA
Spécification
Spécification
Type de contrôleur | Numérique, RS-232 ; 200°C |
Capacité | Sample Tubes and Plates |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 100°C |
Type | Élément chauffant Dri Block™ |
Nbre de blocs | 2 |
Tension | 240 V |