Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, Fisher BioReagents
36.94€ - 1340.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25316-40-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H30ClNO11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 579.98 |
Numéro MDL | MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448 |
Clé InChI | MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N |
Synonyme | doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs |
CID PubChem | 129626538 |
Nom IUPAC | (7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione ; chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10512955
|
Fisher BioReagents
BP2516-1 |
1 mg | Verre ambré | ||||||
11413074
|
Fisher BioReagents
BP2516-5 |
5 mg | Verre ambré | ||||||
10133293
|
Fisher BioReagents
BP2516-10 |
10 mg | Verre ambré | ||||||
10767945
|
Fisher BioReagents
BP2516-50 |
50 mg | Verre ambré | ||||||
Description
Chlorhydrate de doxorubicine
La doxorubicine HCL est un agent chimiothérapeutique. Antitumoral, immunosuppresseur et agent antibiotique. Il bloque l’ARN polymérase et la transcriptase inverse. Inhibe également la synthèse des acides nucléiques.Identifiants chimiques
25316-40-9 | |
579.98 | |
MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N | |
129626538 | |
[H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O |
C27H30ClNO11 | |
MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448 | |
doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs | |
(7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione ; chlorhydrate |
Spécification
Doxorubicin Hydrochloride | |
216°C | |
Orange | |
C27H30ClNO11 | |
15, 3487 | |
Soluble in water | |
[H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O | |
579.98 | |
580 |
25316-40-9 | |
216°C | |
(by HPLC): ≥95% | |
MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448 | |
doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs | |
MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N | |
(7R,9R)-7-[(2S,4R,5R,6R)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacétyl)-4-méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétracène-5,12-dione ; chlorhydrate | |
129626538 | |
Poudre / Solide |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
May cause cancer. Risk of serious damage to eyes. Irritating to respiratory system and skin. May cause heritable genetic damage. Possible risk of impaired fertility. Possible risk of harm to the unborn child. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Move to fresh air.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Doxorubicin hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.