Learn More
Chlorhydrate de doxorubicine, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Description
Chlorhydrate de doxorubicine
La doxorubicine HCL est un agent chimiothérapeutique. Antitumoral, immunosuppresseur et agent antibiotique. Il bloque l’ARN polymérase et la transcriptase inverse. Inhibe également la synthèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Doxorubicin Hydrochloride |
Informations sur la décomposition | 216°C |
Point de fusion | 216°C |
Couleur | Orange |
Plage de pourcentage du dosage | (by HPLC): ≥95% |
Conditionnement | Verre ambré |
Quantité | 10 mg |
Merck Index | 15, 3487 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Poids de la formule | 580 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Doxorubicin hydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.