Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
120.60€ - 1201.00€
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11489617
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22109.22
100 g
120.60€
100g
11499617
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22109.36
500 g
372.86€
500g
11409627
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22109.0E
2500 g
1201.00€
2500g
Description
Description
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 50WX8 50-100 (H) est utilisée en chromatographie sur papier pour la déionisation d’échantillons de fractions de surnageant et comme catalyseur. Elle intervient dans le milieu de séparation des chromatographies en couche mince, chromatographies sur papier et chromatographies en phase liquide à basse pression.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
11119-67-8
MFCD00132726
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
MFCD00132726
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
11119-67-8
Insoluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dowex 50WX8