Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409627
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 50WX8 50-100 (H) est utilisée en chromatographie sur papier pour la déionisation d’échantillons de fractions de surnageant et comme catalyseur. Elle intervient dans le milieu de séparation des chromatographies en couche mince, chromatographies sur papier et chromatographies en phase liquide à basse pression.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Quantité 2500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.