Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 50WX8-200, Thermo Scientific Chemicals
95.06€ - 1372.80€
Identifiants chimiques
CAS | 11119-67-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00132726 |
Nom IUPAC | AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10255291
|
Thermo Scientific Acros
335341000 |
100 g | Bouteille en plastique | N/A | |||||
10051981
|
Thermo Scientific Acros
335345000 |
500 g | Bouteille en plastique | N/A | |||||
11986991
|
Thermo Scientific Acros
335340025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
11119-67-8 | |
MFCD00132726 | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Spécification
Dowex™ 50WX8 | |
11119-67-8 | |
wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 | |
H form: 50 to 58% | |
Solubility in water: insoluble. |
Billes ou sphères humides | |
15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) | |
MFCD00132726 | |
Beige à marron | |
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin