Learn More
Résine échangeuse d’ions Dowex™ 50WX8-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10255291
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8
Forme physique Billes ou sphères humides
Granulométrie 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité totale de volume wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7
Capacité de rétention d’eau H form: 50 to 58%
Couleur Beige à marron
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin