Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
135.00€ - 5055.00€
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10422591
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202951000
100 g Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10432591
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202955000
500 g Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10184070
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202950010
1 kg Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10638503
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202950025
2.5 kg Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11966991
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
202950100
10 kg Récipient en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
Spécification
Identifiants chimiques
9085-42-1
432.05
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
16212807
C29H34ClN
MFCD00132715
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Dowex™ 1X2
9085-42-1
MFCD00132715
01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Solubility in water: insoluble.
[Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
432.05
Billes
C29H34ClN
65 to 75% (Cl form)
dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure
16212807