Learn More
Dowex™ 1X2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10638503
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9085-42-1
Formule moléculaire C29H34ClN
Poids moléculaire (g/mol) 432.05
Numéro MDL MFCD00132715
Clé InChI BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
CID PubChem 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 1X2
Forme physique Billes
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité de rétention d’eau 65 to 75% (Cl form)
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC 1,4-bis(éthényl)benzène ; (4-éthénylphényl)-triméthylazanium ; styrène ; chlorure