Learn More
Dotriacontane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.39€ - 345.72€
Identifiants chimiques
CAS | 544-85-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H66 |
Poids moléculaire (g/mol) | 450.88 |
Numéro MDL | MFCD00009411 |
Clé InChI | QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h |
CID PubChem | 11008 |
ChEBI | CHEBI:36020 |
Nom IUPAC | dotriacontane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10230743
|
Thermo Scientific Acros
117690050 |
5 g | Flacon en verre |
38.39€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10162190
|
Thermo Scientific Acros
117690250 |
25 g | Flacon en plastique |
117.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10145203
|
Thermo Scientific Acros
117691000 |
100 g | Flacon en plastique |
345.72€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
544-85-4 | |
450.88 | |
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N | |
11008 | |
dotriacontane |
C32H66 | |
MFCD00009411 | |
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h | |
CHEBI:36020 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
Spécification
Dotriacontane | |
544-85-4 | |
Gris à blanc | |
247°C | |
97% | |
CH3(CH2)30CH3 | |
n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h | |
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N | |
dotriacontane | |
11008 | |
450.86 | |
Flocons brillants |
97% | |
67°C to 72°C | |
467°C | |
Authentic | |
C32H66 | |
MFCD00009411 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | |
450.88 | |
CHEBI:36020 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-881-5
missing translation for 'rtecsNumber' : JT2360000
missing translation for 'tsca' : TSCA