Learn More
Dotriacontane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162190
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-85-4
Formule moléculaire C32H66
Poids moléculaire (g/mol) 450.88
Numéro MDL MFCD00009411
Clé InChI QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
CID PubChem 11008
ChEBI CHEBI:36020
Nom IUPAC dotriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dotriacontane
Note relative au nom 97%
Point de fusion 67°C to 72°C
Couleur Gris à blanc
Point d’ébullition 467°C
Point d’éclair 247°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)30CH3
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,soluble in ethyl ether,very soluble in benzene
Poids de la formule 450.86
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons brillants