Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 98 %, pour la biochimie, convient à l’électrophorèse
84.10€ - 1677.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dodecyl sulfate, sodium salt |
---|---|
Point de fusion | 206.0°C |
CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline, floconneuse ou granulaire fine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10759911
|
Thermo Scientific Chemicals
419531000 |
100 g |
84.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10749911
|
Thermo Scientific Chemicals
419530010 |
1 kg |
448.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11934571
|
Thermo Scientific Chemicals
419530050 |
5 kg |
1677.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimieSpécification
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
Poudre cristalline, floconneuse ou granulaire fine | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
01, III, 1786 | |
>150°C | |
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
98% | |
Authentique |
206.0°C | |
Blanc | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
13,281 | |
15, 8768 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dodécylsulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Biochimie | |
1% max. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Toxique par contact cutané.Peut irriter les voies respiratoires.Nocif en cas d’ingestion.Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l’eau et au savon.Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.EN CAS D’INGESTION:Appeler un centre
danger
- Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.