Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate sel de sodium, 98 %, pour la biochimie, convient à l’électrophorèse
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419530010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs pour électrophorèse• Sodium dodécyle sulfate SDS
Spécification
Dodecyl sulfate, sodium salt | |
151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 | |
Poudre cristalline, floconneuse ou granulaire fine | |
98% | |
CH3(CH2)11OSO3Na | |
01, III, 1786 | |
>150°C | |
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dodécylsulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Biochimie | |
1% max. | |
3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless |
206.0°C | |
Blanc | |
1 kg | |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
13,281 | |
15, 8768 | |
Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C) | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
98% | |
Authentique | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.