Learn More
Chlorure de dodécanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.87€ - 133.67€
Identifiants chimiques
CAS | 112-16-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H23ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.77 |
Numéro MDL | MFCD00000740 |
Clé InChI | NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 |
CID PubChem | 8166 |
Nom IUPAC | Chlorure de dodécanoyle |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13294.22 |
100 g |
33.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13294.36 |
500 g |
133.67€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lauroyl chloride is used as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals and in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity. It is also employed as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel.It is used in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de lauroyl est utilisé comme agent d’adaptation pour la modification chimique des nanocelluloses de longueur différente, des nanocristaux de cellulose et de cellulose nanofibrillés et pour la préparation du collagène acylé avec solubilité dans l’eau et meilleure activité de surface. Il est également utilisé comme lubrifiant organique à faible friction dans la préparation d’un nouvel hydrogel d’alcool polyvinylique. Il est utilisé dans la synthèse de biomatériaux hydrophobes à base d’hémicellulose.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
112-16-3 | |
218.77 | |
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N | |
8166 | |
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O |
C12H23ClO | |
MFCD00000740 | |
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 | |
Chlorure de dodécanoyle |
Spécification
Dodecanoyl chloride | |
-17°C | |
130°C to 132°C (7 mmHg) | |
C12H23ClO | |
1.446 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in ethanol and methanol. | |
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O | |
218.77 | |
218.77 |
112-16-3 | |
0.922 | |
140°C (284°F) | |
CH3(CH2)10COCl | |
MFCD00000740 | |
1281201 | |
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365 | |
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de dodécanoyle | |
8166 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 203-941-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only