Learn More
Chlorure de dodécanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430873
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Lauroyl chloride is used as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals and in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity. It is also employed as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel.It is used in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de lauroyl est utilisé comme agent d’adaptation pour la modification chimique des nanocelluloses de longueur différente, des nanocristaux de cellulose et de cellulose nanofibrillés et pour la préparation du collagène acylé avec solubilité dans l’eau et meilleure activité de surface. Il est également utilisé comme lubrifiant organique à faible friction dans la préparation d’un nouvel hydrogel d’alcool polyvinylique. Il est utilisé dans la synthèse de biomatériaux hydrophobes à base d’hémicellulose.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-16-3
Formule moléculaire C12H23ClO
Poids moléculaire (g/mol) 218.77
Numéro MDL MFCD00000740
Clé InChI NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
CID PubChem 8166
Nom IUPAC Chlorure de dodécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanoyl chloride
Point de fusion -17°C
Densité 0.922
Point d’ébullition 130°C to 132°C (7 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Formule linéaire CH3(CH2)10COCl
Indice de réfraction 1.446
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1281201
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 218.77
Pourcentage de pureté 98%