Learn More
Dichlorure de dodécanedioyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4834-98-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H20Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.2 |
Numéro MDL | MFCD00012243 |
Clé InChI | CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride |
CID PubChem | 2733242 |
Nom IUPAC | dichlorure de dodécanedioyl |
SMILES | C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10028701
|
Thermo Scientific Acros
305340050 |
5 g | Flacon en verre |
40.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10686671
|
Thermo Scientific Acros
305340250 |
25 g | Flacon en verre |
151.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4834-98-4 | |
267.2 | |
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N | |
2733242 | |
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl |
C12H20Cl2O2 | |
MFCD00012243 | |
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride | |
dichlorure de dodécanedioyl |
Spécification
Dodecanedioyl dichloride | |
4834-98-4 | |
1.0600g/mL | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClCO(CH2)10COCl | |
MFCD00012243 | |
dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride | |
C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl | |
267.2 | |
267.2 | |
Liquide |
98% | |
Jaune à marron | |
140°C (0.5 mmHg) | |
Authentique | |
C12H20Cl2O2 | |
1.4670 to 1.469 | |
1.06 | |
CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N | |
dichlorure de dodécanedioyl | |
2733242 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
RUO – Research Use Only