Learn More
Dichlorure de dodécanedioyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10686671
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4834-98-4
Formule moléculaire C12H20Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 267.2
Numéro MDL MFCD00012243
Clé InChI CNXXEPWXNDFGIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecanedioyldichloride, dodecandioyldichloride, dodecanedioyl chloride, acmc-209kct, dodecanedioic acid dichloride, 1,12-dodecanedioyl dichloride, dodecanedioyl dichloride
CID PubChem 2733242
Nom IUPAC dichlorure de dodécanedioyl
SMILES C(CCCCCC(=O)Cl)CCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecanedioyl dichloride
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 140°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)10COCl
Indice de réfraction 1.4670 to 1.469
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 267.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide