Learn More
Dodécane, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Dodécane, C12H26, numéro CAS-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentaméthyle, 2,2,4,6,6-pentaméthyle-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentaméthyle, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, perméthyle 99a, 1 L, 170,0 C à 195,0 C, CHEBI:77509, non désigné, 0,7510 g/ml, 236-757-, 44°C, 170,34
46.80€ - 442.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13475-82-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H26 |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.34 |
Numéro MDL | MFCD00008969 |
Clé InChI | VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 26058 |
ChEBI | CHEBI:77509 |
Nom IUPAC | 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane |
SMILES | CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10447592
|
Thermo Scientific Acros
365770010 |
1 L | Flacon en verre |
46.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10703413
|
Thermo Scientific Acros
365770050 |
5 L | Récipient en plastique |
139.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10669863
|
Thermo Scientific Acros
365770250 |
25 L | Baril métallique |
442.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13475-82-6 | |
170.34 | |
VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:77509 | |
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C |
C12H26 | |
MFCD00008969 | |
26058 | |
2,2,4,6,6-pentaméthylheptane |
Spécification
Dodecane | |
-60.0°C | |
170.0°C to 195.0°C | |
Authentic | |
1.4190 to 1.4230 | |
0.751 | |
Solubility in water: not miscible. | |
CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C | |
170.34 | |
CHEBI:77509 | |
Liquide |
13475-82-6 | |
0.7510g/mL | |
44°C | |
C12H26 | |
MFCD00008969 | |
heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane | |
VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,4,6,6-pentaméthylheptane | |
26058 | |
170.34 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER o
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-757-
- Dodecane, mixture of isomers
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only