Learn More
Dodécane, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10669863
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Dodécane, C12H26, numéro CAS-13475-82-6, heptane,2,2,4,6,6-pentaméthyle, 2,2,4,6,6-pentaméthyle-heptane, heptane, 2,2,4,6,6-pentaméthyle, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, perméthyle 99a, 1 L, 170,0 C à 195,0 C, CHEBI:77509, non désigné, 0,7510 g/ml, 236-757-, 44°C, 170,34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13475-82-6
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00008969
Clé InChI VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 26058
ChEBI CHEBI:77509
Nom IUPAC 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecane
Point de fusion -60.0°C
Densité 0.7510g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 195.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Baril métallique
Indice de réfraction 1.4190 to 1.4230
Quantité 25 L
Gravité spécifique 0.751
Synonyme heptane, 2,2,4,6,6-pentamethyl, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl, permethyl 99a, acmc-1c04u, vkpskydesgttfr-uhfffaoysa, 2,2,4,6,6-pentamethyl-heptane
Informations sur la solubilité Solubility in water: not miscible.
Poids de la formule 170.34
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecane, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.