Learn More
Dodécacarbonyltétracobalt, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
72.33€ - 1503.00€
Identifiants chimiques
CAS 17786-31-1
Formule moléculaire C12Co4O12
Poids moléculaire (g/mol) 571.853
Numéro MDL MFCD00064698
Clé InChI YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
CID PubChem 6096999
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; cobalt
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11342138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11322138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.06
5 g
411.00€
5g
11332138
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013055.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
17786-31-1
571.853
YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
6096999
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
C12Co4O12
MFCD00064698
dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
monoxyde de carbone ; cobalt
Spécification
Dodecacarbonyltetracobalt
17786-31-1
Cristalline
Co4(CO)12
UN3179
YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
monoxyde de carbone ; cobalt
6096999
≤98%
2.09g/mL
60°C (dec.)
Noir
C12Co4O12
MFCD00064698
dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
571.853
571.86
Air Sensitive
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H228-H301-H331-H351-H317
Flammable solid.
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P280h-P262-P304+P340-P309-P310
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Wear protective gloves/clothing.
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : GG3410000