Learn More
Dodécacarbonyltétracobalt, 98 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332138
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17786-31-1
Formule moléculaire C12Co4O12
Poids moléculaire (g/mol) 571.853
Numéro MDL MFCD00064698
Clé InChI YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
CID PubChem 6096999
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; cobalt
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dodecacarbonyltetracobalt
Point de fusion 60°C (dec.)
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Formule linéaire Co4(CO)12
Numéro UN UN3179
Poids de la formule 571.86
Pourcentage de pureté ≤98%
Sensibilité Air Sensitive
Densité 2.09g/mL