Learn More
Cytiva DMEM, poudre faible en glucose
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et le processus de fabrication grâce au milieu en poudre DMEM en glucose. HyClone™ DMEM, poudre faible en glucose est fabriqué à l’aide de procédés ISO 9001.
24.60€ - 98.45€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité |
---|---|
Forme | Poudre |
Stérilité | Non stérile |
Sterilization Method | Non stériles |
Avec additifs | Glutamine, Glucose, Pyruvate de sodium, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11561771
|
Cytiva
SH30002.02 |
2 x 5 Litres |
26.60€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11581771
|
Cytiva
SH30002.04 |
50 L |
98.45€
50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11571771
|
Cytiva
SH30002.03 |
10 L |
24.60€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
- Les procédés de fabrication les plus astreignants garantissent l’homogénéité du produit d’un lot à l’autre
Spécification
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
Non stérile | |
Glutamine, Glucose, Pyruvate de sodium, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
Poudre | |
Non stériles |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois