Learn More
Cytiva DMEM, poudre faible en glucose
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et le processus de fabrication grâce au milieu en poudre DMEM en glucose. HyClone™ DMEM, poudre faible en glucose est fabriqué à l’aide de procédés ISO 9001.
Marque: Cytiva SH30002.02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
- Milieux de culture classiques de grande qualité disponibles en conditionnements pratiques
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
- Les procédés de fabrication les plus astreignants garantissent l’homogénéité du produit d’un lot à l’autre
Especificaciones
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Poudre | |
Non stérile | |
Glutamine, Glucose, Pyruvate de sodium, Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium |
2° à 8°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité | |
DMEM / glucose faible avec L-glutamine, pyruvate de sodium | |
Non stériles | |
2 x 5 Litres |