Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-Propranolol99, %, substances
72.70€ - 654.00€
Identifiants chimiques
CAS | 318-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H21NO2·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 295.8 |
Numéro MDL | MFCD00012558 |
Clé InChI | ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal |
CID PubChem | 62882 |
ChEBI | CHEBI:8500 |
Nom IUPAC | 1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate |
SMILES | CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10462401
|
Thermo Scientific Chemicals
207320050 |
5 g | Flacon en verre |
72.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616354
|
Thermo Scientific Chemicals
207320250 |
25 g | Flacon en verre |
234.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10762305
|
Thermo Scientific Chemicals
207321000 |
100 g | Flacon en verre |
654.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
318-98-9 | |
295.8 | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
62882 | |
1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate |
C16H21NO2·HCl | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
CHEBI:8500 | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl |
Spécification
DL-Propranolol hydrochloride | |
163.0°C to 166.0°C | |
Authentique | |
C16H21NO2·HCl | |
MFCD00012558 | |
propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal | |
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N | |
1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate | |
62882 | |
295.8 | |
Poudre |
318-98-9 | |
Blanc à jaune | |
99% | |
C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl | |
15, 7953 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate | |
CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl | |
295.8 | |
CHEBI:8500 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-268-7
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- DL-Propranolol hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only