Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-Propranolol99, %, substances
Code produit. 10616354
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 318-98-9
Formule moléculaire C16H21NO2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 295.8
Numéro MDL MFCD00012558
Clé InChI ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
CID PubChem 62882
ChEBI CHEBI:8500
Nom IUPAC 1-naphtalène-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino) propan-2-ol;chlorhydrate
SMILES CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Propranolol hydrochloride
Point de fusion 163.0°C to 166.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7953
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Poids de la formule 295.8
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Propranolol hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.