Learn More
Acide Dl-malique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.00€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6915-15-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.087 |
Numéro MDL | MFCD00064212 |
Clé InChI | BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid |
CID PubChem | 525 |
ChEBI | CHEBI:6650 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxybutanedioïque |
SMILES | C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10256523
|
Thermo Scientific Acros
125252500 |
250g | Flacon en plastique |
27.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10025723
|
Thermo Scientific Acros
125255000 |
500 g | Flacon en plastique |
37.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10584051
|
Thermo Scientific Acros
125250010 |
1kg | Flacon en plastique |
63.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965071
|
Thermo Scientific Acros
125250050 |
5kg | Récipient en plastique |
199.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6915-15-7 | |
134.087 | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
525 | |
Acide 2-hydroxybutanedioïque |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
CHEBI:6650 | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O |
Spécification
DL-Malic acid | |
128,0°C à 132,0°C | |
C4H6O5 | |
MFCD00064212 | |
Solubilité dans l’eau :558 g/l (20°C).Autres solubilités :82,70 g/100 g de méthanol-17,75 g/100 g d’acétone (20°C, 45,53 g/100 g d’éthanol-20,70 g/100 g de dioxane (20°C, 0,84 g/100 g d’éther diéthylique (20°C), pratiquement insoluble dans le benzène | |
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O | |
134.087 | |
CHEBI:6650 | |
99+% |
6915-15-7 | |
99+% | |
HO2CCH2CH(OH)CO2H | |
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid | |
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-hydroxybutanedioïque | |
525 | |
134.09 | |
203°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P Porter un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
danger
- DL-Malic acid