Learn More
Acide Dl-malique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250g
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Malic acid |
Point de fusion | 128,0°C à 132,0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :558 g/l (20°C).Autres solubilités :82,70 g/100 g de méthanol-17,75 g/100 g d’acétone (20°C, 45,53 g/100 g d’éthanol-20,70 g/100 g de dioxane (20°C, 0,84 g/100 g d’éther diéthylique (20°C), pratiquement insoluble dans le benzène |
Poids de la formule | 134.09 |
Pourcentage de pureté | 99+% |
Quantité | 5kg |
Point d’éclair | 203°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DL-Malic acid