Learn More
DL-dithiothréitol, 99,5 %, MP Biomedicals™
83.95€ - 782.28€
Identifiants chimiques
CAS | 27565-41-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.24 |
Numéro MDL | MFCD00004877,MFCD00064305 |
Clé InChI | VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | Cleland's reagent, DTT |
Nom IUPAC | 1,4-disulfanylbutane-2,3-diol |
SMILES | OC(CS)C(O)CS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446531
|
MP Biomedicals
0219482101 |
1 g |
83.95€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456531
|
MP Biomedicals
0219482105 |
5 g |
196.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11466531
|
MP Biomedicals
0219482110 |
10 g |
403.86€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476531
|
MP Biomedicals
0219482125 |
25 g |
782.28€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
27565-41-9 | |
154.24 | |
VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N | |
1,4-disulfanylbutane-2,3-diol |
C4H10O2S2 | |
MFCD00004877,MFCD00064305 | |
Cleland's reagent, DTT | |
OC(CS)C(O)CS |
Spécification
DL-Dithiothreitol | |
Blanc | |
C4H10O2S2 | |
Cleland's reagent, DTT | |
OC(CS)C(O)CS | |
154.24 | |
Réactif de biologie moléculaire |
27565-41-9 | |
>99% | |
MFCD00004877,MFCD00064305 | |
VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N | |
1,4-disulfanylbutane-2,3-diol | |
154.2 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 248-531-9
Recommended Storage : Stocker à +4°C
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: DL-Dithiothreitol