Learn More
DL-dithiothréitol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11466531 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 27565-41-9
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877,MFCD00064305
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Cleland's reagent, DTT
Nom IUPAC 1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Dithiothreitol
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 10 g
Poids de la formule 154.2
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DL-Dithiothreitol