Learn More
Dl--méthoxy--méthyl--naphtalenéthanol,6-méthoxy-α-méthyl-2-naphtalenéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.50€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77301-42-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
Numéro MDL | MFCD01632581 |
Clé InChI | OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N |
Synonyme | 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k |
CID PubChem | 575523 |
Nom IUPAC | (1R)-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethan-1-ol |
SMILES | COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10244761
|
Thermo Scientific Acros
331500050 |
5 g | Flacon en verre |
71.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081691
|
Thermo Scientific Acros
331500250 |
25 g | Flacon en verre |
310.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
77301-42-9 | |
202.25 | |
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N | |
575523 | |
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O |
C13H14O2 | |
MFCD01632581 | |
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k | |
(1R)-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethan-1-ol |
Spécification
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol | |
77301-42-9 | |
Beige-jaune à blanc | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD01632581 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene | |
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O | |
202.25 | |
202.25 | |
Poudre cristalline |
98% | |
111.0°C to 114.0°C | |
Authentique | |
C13H14O2 | |
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k | |
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N | |
(1R)-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethan-1-ol | |
575523 | |
98% |
RUO – Research Use Only