Learn More
Dl--méthoxy--méthyl--naphtalenéthanol,6-méthoxy-α-méthyl-2-naphtalenéthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081691
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77301-42-9
Formule moléculaire C13H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD01632581
Clé InChI OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N
Synonyme 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k
CID PubChem 575523
Nom IUPAC (1R)-1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethan-1-ol
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol
Note relative au nom 98%
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline