Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contient environ 5 % de 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 86.80€
Identifiants chimiques
CAS | 78-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 75.11 |
Numéro MDL | MFCD00008139 |
Clé InChI | HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine |
CID PubChem | 4 |
ChEBI | CHEBI:19030 |
Nom IUPAC | 1-aminopropan-2-ol |
SMILES | CC(O)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10468110
|
Thermo Scientific Acros
149650010 |
1 kg | Flacon en verre |
49.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021500
|
Thermo Scientific Acros
149650025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
86.80€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-96-6 | |
75.11 | |
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N | |
4 | |
1-aminopropan-2-ol |
C3H9NO | |
MFCD00008139 | |
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine | |
CHEBI:19030 | |
CC(O)CN |
Spécification
DL-1-Amino-2-propanol | |
78-96-6 | |
0.9600g/mL | |
71°C | |
93% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2NH2 | |
MFCD00008139 | |
0.96 | |
Solubility in water: freely soluble | |
CC(O)CN | |
75.11 | |
CHEBI:19030 | |
75.11 | |
Liquide |
99+% | |
-2°C | |
161°C | |
Authentique | |
C3H9NO | |
1.4470 to 1.449 | |
04, 289 | |
1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine | |
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N | |
1-aminopropan-2-ol | |
4 | |
31 mPa.s (20°C) | |
94% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-162-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UA5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- DL-1-Amino-2-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.