Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contient environ 5 % de 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021500
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-96-6
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00008139
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-amino-2-propanol, isopropanolamine, monoisopropanolamine, threamine, 2-propanol, 1-amino, 2-hydroxypropylamine, amino-2-propanol, mipa, 1-methyl-2-aminoethanol, 2-hydroxypropanamine
CID PubChem 4
ChEBI CHEBI:19030
Nom IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1-Amino-2-propanol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -2°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 161°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 93% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4470 to 1.449
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04, 289
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Viscosité 31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-1-Amino-2-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.