Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, pour la biochimie, solution 1 M dans l’eau
31.86€ - 397.98€
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-1, 4-Dithiothreitol
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M Solution in water, For molecular biology
CAS 3483-12-3, 7732-18-5
Concentration 0.90 to 1.10M
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10162994
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
426380100
10 mL Flacon en verre
31.86€
10mL
10674545
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
426380500
50 mL Flacon en verre
89.55€
50mL
10215054
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
426382500
250 mL Flacon en verre
397.98€
250mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
Spécification
Spécification
DL-1, 4-Dithiothreitol
1M Solution in water, For molecular biology
0.90 to 1.10M
15, 3419
Biochimie
1.04
Incolore
3483-12-3, 7732-18-5
1.0400g/mL
154.24
Flacon en verre
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P :
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.