Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-dithiothréitol, pour la biochimie, solution 1 M dans l’eau
Marque: Thermo Scientific Chemicals 426380500
81.78 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimieSpécification
DL-1, 4-Dithiothreitol | |
1M Solution in water, For molecular biology | |
C4H10O2S2 | |
0.90 to 1.10M | |
15, 3419 | |
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N | |
(2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol | |
446094 | |
154.24 | |
Flacon en verre | |
50 mL |
Incolore | |
3483-12-3, 7732-18-5 | |
MFCD00004877 | |
1.0400g/mL | |
dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt | |
C(C(C(CS)O)O)S | |
154.24 | |
CHEBI:42170 | |
Biochimie | |
1.04 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- DL-Dithiothreitol, 1M solution in water
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.