Learn More
Scientific Industries SI™ Perturbateur analogique de cellules Disruptor Genie™
Augmente l’efficacité de la désintégration par les billes de perturbation grâce à une conception unique et brevetée de supports de microtubes. Le perturbateur analogique de cellules Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ fournit une désintégration mécanique vigoureuse des cellules.
680.00€ - 789.00€
Spécification
Vitesse de rotation 2850 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité Microtubes
Capacité de tube 1,5/2 ml
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Modèle Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
15547345
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries SI™
SI-D258
SI-D258 Prise EU
680.00€
1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15557345
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries SI™
SI-D268
SI-D268 Prise UK
680.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15567345
Afficher les documents Détails de la promotion
Scientific Industries SI™
SI-D278
SI-D278 Prise CH
789.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
Description
  • Désintégration rapide, mains libres, jusqu’à 12 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
  • Fourni avec le NOUVEAU support de microtubes universel
  • Réglez le minuteur sur une durée allant jusqu’à 15 minutes ou en continu
  • Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
  • Moins coûteux que les appareils à ultrasons ou les homogénéisateurs
Applications :
  • Désintégration des cultures bactériennes pour l’isolement d’acides nucléiques et le traitement en aval
  • Broyage de tissus végétaux pour l’extraction d’ADN
  • Préparation de lysats cellulaires à partir de levures ou de champignons
  • Remise en suspension rapide des granulés
  • Dissolution de substances chimiques
Spécification
Spécification
2850 tr/min
230 V
1,5/2 ml
165 mm
122 mm
Support pour microtubes universel
230 V, 50 Hz
Microtubes
50 Hz
190 mm
4,3 Kg
12