Learn More
Scientific Industries SI™ Perturbateur analogique de cellules Disruptor Genie™
Augmente l’efficacité de la désintégration par les billes de perturbation grâce à une conception unique et brevetée de supports de microtubes. Le perturbateur analogique de cellules Scientific Industries SI™ Disruptor Genie™ fournit une désintégration mécanique vigoureuse des cellules.
Marque: Scientific Industries SI™ SI-D268
578.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Désintégration rapide, mains libres, jusqu’à 12 microtubes (1,5 ml ou 2,0 ml)
- Fourni avec le NOUVEAU support de microtubes universel
- Réglez le minuteur sur une durée allant jusqu’à 15 minutes ou en continu
- Peut être utilisé dans des chambres froides et des incubateurs
- Moins coûteux que les appareils à ultrasons ou les homogénéisateurs
- Désintégration des cultures bactériennes pour l’isolement d’acides nucléiques et le traitement en aval
- Broyage de tissus végétaux pour l’extraction d’ADN
- Préparation de lysats cellulaires à partir de levures ou de champignons
- Remise en suspension rapide des granulés
- Dissolution de substances chimiques
Spécification
2850 tr/min | |
230 V | |
1,5/2 ml | |
50 Hz | |
190 mm | |
4,3 Kg | |
Support pour microtubes universel |
230 V, 50 Hz | |
Microtubes | |
Prise UK | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-D268 | |
12 |