Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoTube
Conçu avec une poignée ergonomique pour échantillonnage simple en conditions difficiles. L’échantillonneur jetable DispoTube Buerkle™ est conçu pour prélever des échantillons de liquides et peut être facilement utilisé avec des gants.
129.00€ - 219.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15531751
|
Buerkle™
5393-6620 |
500 mm | 100 mL | Non stérile |
129.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541751
|
Buerkle™
5393-6621 |
500 mm | 100 mL | Stérile |
160.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15551751
|
Buerkle™
5393-6630 |
1000 mm | 200 mL | Non stérile |
156.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561751
|
Buerkle™
5393-6631 |
1000 mm | 200 mL | Stérile |
219.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Poignée ergonomique pour une prise facile, même avec des gants
- Échantillons toutes couches et en points cible possibles
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
21 mm |
HDPE | |
Oui |