Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable DispoTube
Conçu avec une poignée ergonomique pour échantillonnage simple en conditions difficiles. L’échantillonneur jetable DispoTube Buerkle™ est conçu pour prélever des échantillons de liquides et peut être facilement utilisé avec des gants.
Marque: Buerkle™ 5393-6631
172.16 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poignée ergonomique pour une prise facile, même avec des gants
- Échantillons toutes couches et en points cible possibles
- Fabriqué en salle blanche
- Les variétés stériles sont stérilisées par rayons gamma
Spécification
Sampler | |
Non autoclavable | |
200 mL | |
Stérile | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz. | |
Oui | |
21 mm |