Learn More
3M™ Combinaisons de protection en polypropylène
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
76.50€ - 83.25€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Red |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
14840982
|
3M™
7000089631 |
4X-Large | 78 à 81 in | 200 à 206 cm | N/A | ||||
14890972
|
3M™
7000089626 |
M | 66 à 69 in | 167 à 176 cm | N/A | ||||
14810982
|
3M™
7000089628 |
XL | 70 à 74 in | 179 à 187 cm | N/A | ||||
14860972
|
3M™
7000089625 |
S | 64 à 67 po | 164 à 170 cm | N/A | ||||
14820982
|
3M™
7000089629 |
2X-Large | 73 à 76 in | 186 to 194 cm | N/A | ||||
14830982
|
3M™
7000089630 |
3X-Large | 76 à 78 po | 194 à 200 cm | N/A | ||||
14800982
|
3M™
7000089627 |
L | 69 à 71 in | 174 à 181 cm | N/A | ||||
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
- Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
- Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
- Capuche à deux pans
- Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Combinaison de protection | |
Polypropylène SMS | |
Single-use | |
Elastic | |
2 parties | |
Serged | |
Directive EPI de catégorie III, type 5/6 |
Unisex | |
Red | |
Élastique | |
Elastic | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile |