Learn More
3M™ Combinaisons de protection en polypropylène
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
L
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Hauteur (impériale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Hauteur (métrique):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
186 to 194 cm
200 to 206 cm
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et la gêne qu’elle occasionne
- Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures limitées de liquide (CE type 5/6)
- Matériau en SMS robuste et hautement respirant de 50 g/m²
- Répond aux exigences relatives aux infiltrations de la norme EN 1073-2 portant sur la protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête complètement étanche
- Capuche à deux pans
- Poignets, taille et chevilles élastiqués pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
Type de produit | Protective Coveralls |
Dimensions | 3X-Large |
Matériau | SMS Polypropylene |
Couleur | Red |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Elastic |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Hood Type | 2-panel |
Type de bouchon | 2-way Zipper with Sealed Storm Flap |