Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, non poudrés, jetables
Résistent à une large gamme de produits chimiques et aux perforations. Les gants en nitrile Fisherbrand™, non stériles, non poudrés et jetables, offrent une protection optimale et sont exempts de latex.
22.55€ - 23.20€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2 |
---|---|
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Description
- 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
- Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
- Épaisseur de 0.10 mm
- Accélérateurs résiduels indétectables
- Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
- Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
Spécification
Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2 | |
Oui | |
Nitrile | |
Gants d’examen | |
250 mm |
Violet | |
Oui | |
Sans poudre | |
Bouts des doigts texturés |