Learn More
Fisherbrand™ Gants d’examen non stériles, en nitrile, non poudrés, jetables
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- 100 % nitrile - résistent à une large gamme de produits chimiques et trois fois plus résistants aux perforations que le latex
- Conception ergonomique avec bouts des doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans latex ni protéine et non poudrés pour éliminer le risque d’allergies de type I
- Épaisseur de 0.10 mm
- Accélérateurs résiduels indétectables
- Dépassent les exigences de la norme EN 374, EPI catégorie III
- Conformes à la norme EN 455 parties 1 et 2
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme à la norme EN 455, parties 1 et 2 |
Couleur | Violet |
Jetable | Oui |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | S |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,1 mm |