Learn More
3M™ Combinaisons de protection oranges jetables, série 4515
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
131.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
---|---|
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Orange |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11993764
|
3M™
7000089638 |
XXXXL |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993744
|
3M™
7000089633 |
M |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14870982
|
3M™
7000089634 |
Grande taille |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11913764
|
3M™
7000089636 |
2XL |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14810992
|
3M™
7000089637 |
3XL |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11973754
|
3M™
7000089635 |
XL |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
14850982
|
3M™
7000089632 |
S |
131.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
- Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
- Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
- Capuche à deux pans
- Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Combinaison de protection | |
Orange | |
Élastique | |
Élastique | |
Fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête scellé | |
Directive EPI de catégorie III, type 5/6 |
Polypropylène SMS | |
Oui | |
Élastique | |
2 panneaux | |
Surfilée |