Learn More
3M™ Combinaisons de protection oranges jetables, série 4515
Click to view available options
Dimensions:
S
M
Grande taille
XL
2XL
3XL
XXXXL
Description
- Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort
- Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits liquides limitées (type CE 5/6)
- Matériau en SMS 50 g/m² robuste et respirant
- Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement refermable
- Capuche à deux pans
- Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Polypropylène SMS |
Couleur | Orange |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Hood Type | 2 panneaux |
Type de bouchon | Fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête scellé |